Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 1,2-phénylenediacetique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: o-Phenylenediacetic acid, 2,2'-(1,2-Phenylene)diacetic acid

P1052-5G
TCIAP1052-5GEA 26.4 EUR InStock
TCIAP1052-5G
Acide 1,2-phénylenediacetique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 1,2-phénylenediacetique


Formule: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004329
Numéro CAS: 7500-53-0
EINECS: 231-355-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b4e9b03385830522cf7942ffd94849eabbe433db&vid=b4e9b03385830522cf7942ffd94849eabbe433db&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 149.0 to 152.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité