Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Pentynyl iodide ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Iodo-1-pentyne

P1055-1G
TCIAP1055-1GEA 191 EUR InStock
TCIAP1055-1G
1-Pentynyl iodide ≥97.0% (par GC)
1-Pentynyl iodide


Formule: C₅H₇I
MW: 194,02 g/mol
Point d'ébullition: 53°C
Numéro MDL: MFCD00059098
Numéro CAS: 14752-61-5
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité