Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Allyl-1-pyrrolidinecarbodithioate ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Allyl 1-Pyrrolidinecarbodithioate, 1-Pyrrolidinecarbodithioic acid Allyl Ester, 1-Pyrrolidinecarbodithioic Acid Allyl Ester, Pyrrolidinodithiocarbamic acid Allyl Ester, Pyrrolidinodithiocarbamic Acid Allyl Ester, Allyl Pyrrolidinodithiocarbamate

P1056-25G
TCIAP1056-25GEA 273 EUR InStock
TCIAP1056-25G
Allyl-1-pyrrolidinecarbodithioate ≥95.0% (par GC)
Allyl-1-pyrrolidinecarbodithioate


Formule: C₈H₁₃NS₂
MW: 187,32 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00135118
Numéro CAS: 701-13-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité