Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,4-(Methylenedioxy)benzylamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Piperonylamine, Benzo[d][1,3]dioxol-5-ylmethanamine

P1057-25G
TCIAP1057-25GEA 130 EUR InStock
TCIAP1057-25G
3,4-(Methylenedioxy)benzylamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
3,4-(Methylenedioxy)benzylamine


Formule: C₈H₉NO₂
MW: 151,17 g/mol
Point d'ébullition: 132°C
Numéro MDL: MFCD00005840
Numéro CAS: 2620-50-0
EINECS: 220-056-1
ONU: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b19178f445a1a28479dd2be464647e608fba9395&vid=b19178f445a1a28479dd2be464647e608fba9395&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité