Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Methylumbelliferyl phosphate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Phosphoric Acid 4-Methylumbelliferyl Ester, 4-Methylumbelliferyl phosphoric acid, 4-Methyl-2-oxo-2H-chromen-7-yl dihydrogen phosphate

P1060-100MG
TCIAP1060-100MGEA 36.3 EUR InStock
TCIAP1060-100MG
4-Methylumbelliferyl phosphate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-Methylumbelliferyl phosphate


Formule: C₁₀H₉O₆P
MW: 256,15 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00016969
Numéro CAS: 3368-04-5
EINECS: 222-137-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a2015f19c5dbb239b47e53fd0603be18a6a0e4cb&vid=a6fa774860e1551fbc388c172485113e01e191a3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité