Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,4,5,5,5-Pentafluoro-3-oxovalérate d'éthyle ≥96.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

P1062-5G
TCIAP1062-5GEA 118 EUR InStock
TCIAP1062-5G
4,4,5,5,5-Pentafluoro-3-oxovalérate d'éthyle ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
4,4,5,5,5-Pentafluoro-3-oxovalérate d'éthyle


Formule: C₇H₇F₅O₃
Point d'ébullition: 64°C
Point d'éclair: 48°C
Numéro MDL: MFCD00013569
Numéro CAS: 663-35-4
ONU: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eab9faeca121e52224813605f17295786f3d1d35&vid=eab9faeca121e52224813605f17295786f3d1d35&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité