Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Pentadécanone ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Pentadecan-2-one

P1063-25G
TCIAP1063-25GEA 35.2 EUR InStock
TCIAP1063-25G
2-Pentadécanone ≥95.0% (par GC)
2-Pentadécanone


Formule: C₁₅H₃₀O
MW: 226,4 g/mol
Point d'ébullition: 162°C
Densité: 0,82 g/cm³ (39 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00053712
Numéro CAS: 2345-28-0
EINECS: 219-064-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 39.0 to 41.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité