Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-(2-Phenylethyl)acetamide ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: N-(2-Phenethyl)acetamide, N-Acetyl-2-phenylethylamine

P1066-25G
TCIAP1066-25GEA 58.3 EUR InStock
TCIAP1066-25G
N-(2-Phenylethyl)acetamide ≥98.0% (par GC)
N-(2-Phenylethyl)acetamide


Formule: C₁₀H₁₃NO
MW: 163,22 g/mol
Point d'ébullition: 154°C
Numéro MDL: MFCD00026177
Numéro CAS: 877-95-2
EINECS: 212-897-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 51.0 to 55.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité