(Perfluorohexyl)phenyliodonium trifluoromethanesulphonate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (Tridecafluorohexyl)phenyliodonium Trifluoromethanesulphonate
P1080-1G
TCIAP1080-1GEA 179 EUR InStock
TCIAP1080-1G
(Perfluorohexyl)phenyliodonium trifluoromethanesulphonate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
(Perfluorohexyl)phenyliodonium trifluoromethanesulphonate
Formule: C₁₃H₅F₁₆IO₃S
MW: 672,12 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00135119
Numéro CAS: 77758-84-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Potassium iodate Method) min. 98.0 %
Melting point 120.0 to 126.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité