Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(Perfluoro-n-octyl)phenyliodonium trifluoromethanesulphonate

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (Eicosafluoro-n-octyl)phenyliodonium Trifluoromethanesulphonate

P1081-1G
TCIAP1081-1GEA 290 EUR InStock
TCIAP1081-1G
(Perfluoro-n-octyl)phenyliodonium trifluoromethanesulphonate
(Perfluoro-n-octyl)phenyliodonium trifluoromethanesulphonate


Formule: C₁₅H₅F₂₀IO₃S
MW: 772,13 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00135120
Numéro CAS: 77758-89-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité