Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Fluorochromate de pyridinium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger

P1088-5G
TCIAP1088-5GEA 80.3 EUR InStock
TCIAP1088-5G
Fluorochromate de pyridinium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fluorochromate de pyridinium


Formule: C₅H₆CrFNO₃
MW: 199,1 g/mol
Point de fusion: 158 °C
Numéro MDL: MFCD00151617
Numéro CAS: 83042-08-4
ONU: 3087
ADR: 5.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5449a0c92cf159a26b1aafe671eec57a17a73ee2&vid=5449a0c92cf159a26b1aafe671eec57a17a73ee2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité