Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-(1,3-Benzodioxole-5-yl)butane-2-one ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-(3,4-Methylenedioxy)phenyl-2-butanone

P1089-25G
TCIAP1089-25GEA 82.5 EUR InStock
TCIAP1089-25G
4-(1,3-Benzodioxole-5-yl)butane-2-one ≥98.0% (par GC)
4-(1,3-Benzodioxole-5-yl)butane-2-one


Formule: C₁₁H₁₂O₃
MW: 192,22 g/mol
Point d'ébullition: 165°C
Numéro MDL: MFCD00016910
Numéro CAS: 55418-52-5
EINECS: 259-630-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 50.0 to 54.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité