Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Diethyl-2,5-pyridinedicarboxylate ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,5-Pyridinedicarboxylic Acid Diethyl Ester, Diethyl pyridine-2,5-dicarboxylate

P1094-10G
TCIAP1094-10GEA 182 EUR InStock
TCIAP1094-10G
Diethyl-2,5-pyridinedicarboxylate ≥98.0% (par GC)
Diethyl-2,5-pyridinedicarboxylate


Formule: C₁₁H₁₃NO₄
MW: 223,23 g/mol
Point d'ébullition: 181°C
Numéro MDL: MFCD00145190
Numéro CAS: 5552-44-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 44.0 to 47.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité