Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Pimelate de diéthyle ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Heptanedioic acid diethyl ester, Diethyl Heptanedioate, Pimelic acid diethyl ester

P1100-25ML
TCIAP1100-25MLEA 71.5 EUR InStock
TCIAP1100-25ML
Pimelate de diéthyle ≥97.0% (par GC)
Pimelate de diéthyle


Formule: C₁₁H₂₀O₄
MW: 216,28 g/mol
Point d'ébullition: 149°C
Point de fusion: –24 °C
Densité: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009216
Numéro CAS: 2050-20-6
EINECS: 218-083-9
Merck Index: 14,07431
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d76f0cc8bc775b3ab4582fc1c5396e3d1f7e3824&vid=d76f0cc8bc775b3ab4582fc1c5396e3d1f7e3824&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité