2-Phénylbenzimidazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
P1105-5G
TCIAP1105-5GEA 20.9 EUR InStock
TCIAP1105-5G
2-Phénylbenzimidazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Phénylbenzimidazole
Formule: C₁₃H₁₀N₂
Point d'ébullition: 422 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 211 °C
Numéro MDL: MFCD00005592
Numéro CAS: 716-79-0
EINECS: 211-939-2
Merck Index: 14,07274
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=29c2d8f51453730c7a88d26ec8c9193991047597&vid=29c2d8f51453730c7a88d26ec8c9193991047597&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité