Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

2-Propylcyclohexanone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

P1114-10ML
TCIAP1114-10MLEA 114 EUR InStock
TCIAP1114-10ML
2-Propylcyclohexanone ≥98.0% (par GC)
2-Propylcyclohexanone


Formule: C₉H₁₆O
MW: 140,23 g/mol
Point d'ébullition: 198°C
Numéro MDL: MFCD00019464
Numéro CAS: 94-65-5
EINECS: 202-351-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4d1861ad8748f40a523b57b9986c6bcfb6b3dc7b&vid=4d1861ad8748f40a523b57b9986c6bcfb6b3dc7b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité