Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Phénylbenzophénone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

P1116-25G
TCIAP1116-25GEA 68.2 EUR InStock
TCIAP1116-25G
4-Phénylbenzophénone ≥98.0% (par GC)
4-Phénylbenzophénone


Formule: C₁₉H₁₄O
MW: 258,32 g/mol
Point d'ébullition: 245°C
Point de fusion: 102…103 °C
Densité: 1,262 g/cm³ (0 °C)
Numéro MDL: MFCD00003079
Numéro CAS: 2128-93-0
EINECS: 218-345-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2ff9a733f3b5109e03ea447a59c9424bbd702aca&vid=2ff9a733f3b5109e03ea447a59c9424bbd702aca&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 100.0 to 104.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité