Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-[4(1H)-Pyridinylidene]indan-1,3-dione

Fournisseur: TCI
Synonyms: gamma-Pyrophthalone, 2-[4(1H)-Pyridylidene]indan-1,3-dione

P1124-5G
TCIAP1124-5GEA 79.2 EUR InStock
TCIAP1124-5G
2-[4(1H)-Pyridinylidene]indan-1,3-dione
2-[4(1H)-Pyridinylidene]indan-1,3-dione


Formule: C₁₄H₉NO₂
MW: 223,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00142802
Numéro CAS: 10478-99-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cf7ad21a7a4bc24a366062ece723836ec92290d8&vid=cf7ad21a7a4bc24a366062ece723836ec92290d8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %
Molar extinction coefficient min. 48000 (MeOH, 381 to 385nm)
Molar extinction coefficient2 min. 30000 (MeOH, 231 to 235nm)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité