Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Phénylbenzothiazole ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

P1130-5G
TCIAP1130-5GEA 123 EUR InStock
TCIAP1130-5G
2-Phénylbenzothiazole ≥98.0% (par GC)
2-Phénylbenzothiazole


Formule: C₁₃H₉NS
Numéro MDL: MFCD00005777
Numéro CAS: 883-93-2
EINECS: 212-935-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7789df5da0208d6e8b822c7f553c968b75faa01&vid=a7789df5da0208d6e8b822c7f553c968b75faa01&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 112.0 to 115.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité