Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

POPSO (Acide β,β'-dihydroxypipérazine-1,4-dipropanesulfonique) composant de tampon pour la recherche biologique

Fournisseur: TCI

P1131-25G
TCIAP1131-25GEA 22 EUR InStock
TCIAP1131-25G
POPSO (Acide β,β'-dihydroxypipérazine-1,4-dipropanesulfonique) composant de tampon pour la recherche biologique
POPSO (Acide β,β'-dihydroxypipérazine-1,4-dipropanesulfonique)


Formule: C₁₀H₂₂N₂O₈S₂
Numéro MDL: MFCD00038350
Numéro CAS: 68189-43-5
EINECS: 269-199-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=376734e754e64e39c76253c599e84cf2f852ae2c&vid=d79bd2d7dfd1c3de9c9339a77a4b01c215545dbf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on dried substance)
Absorbance max. 0.15 (1mol/L、1mol/L NaOH、260nm)
Solubility in 1mol/L NaOH almost transparency
Drying loss 8.0 to 10.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité