Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Plumbagin ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 5-Hydroxy-2-methylnaphthalene-1,4-dione, 5-Hydroxy-2-methyl-1,4-naphthoquinone

P1139-1G
TCIAP1139-1GEA 172 EUR InStock
TCIAP1139-1G
Plumbagin ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Plumbagin


Formule: C₁₁H₈O₃
MW: 188,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001682
Numéro CAS: 481-42-5
EINECS: 207-569-6
ONU: 2923
ADR: 8,III
Merck Index: 14,07538
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 76.0 to 79.0 deg-C
Solubility in hot Methanol very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité