Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Pentyl-2-cyclopentén-1-one ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

P1142-25ML
TCIAP1142-25MLEA 78.1 EUR InStock
TCIAP1142-25ML
2-Pentyl-2-cyclopentén-1-one ≥95.0% (par GC)
2-Pentyl-2-cyclopentén-1-one


Formule: C₁₀H₁₆O
Point d'ébullition: 115°C
Point d'éclair: 110°C
Numéro MDL: MFCD00036631
Numéro CAS: 25564-22-1
EINECS: 247-104-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f095e01c599e9eedb7251615c90a72deb6b6b784&vid=f095e01c599e9eedb7251615c90a72deb6b6b784&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité