Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,2-Phénylenediamine dichlorhydraté ≥98.0% (par HPLC, azote total) pour recherche biochimique

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Benzene-1,2-diamine dihydrochloride, 1,2-Phenylenediammonium dichloride, 1,2-Diaminobenzene dihydrochloride, 1,2-Phenylenediamine dihydrochloride

P1144-1G
TCIAP1144-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAP1144-1G
1,2-Phénylenediamine dichlorhydraté ≥98.0% (par HPLC, azote total) pour recherche biochimique
1,2-Phénylenediamine dichlorhydraté


Formule: C₆H₁₀Cl₂N₂
MW: 181,06 g/mol
Point de fusion: 205°C
Numéro MDL: MFCD00012966
Numéro CAS: 615-28-1
EINECS: 210-418-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2d3e478b2c756d483b726802a6e2dbe9b9b81129&vid=adc2ea7705d19fb16a2c901afa4b5a88bb84cd11&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Absorbance max. 0.040 (1w/v%, H2O, 420.0 nm)
Absorbance2 max. 0.050 (1w/v%, H2O, 480.0 nm)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité