Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Phenylcarbamoyl-1,4-naphthoquinone-4-(4-diethylamino-2-methylphenyl)imine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI

P1149-5G
TCIAP1149-5GEA 60.5 EUR InStock
TCIAP1149-5G
2-Phenylcarbamoyl-1,4-naphthoquinone-4-(4-diethylamino-2-methylphenyl)imine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2-Phenylcarbamoyl-1,4-naphthoquinone-4-(4-diethylamino-2-methylphenyl)imine


Formule: C₂₈H₂₇N₃O₂
Numéro MDL: MFCD00191571
Numéro CAS: 102187-19-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Green to Dark green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in THF very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité