[2.2]-Paracyclophane ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Tricyclo[8,2,2,24,7]hexadeca-4,6,10,12,13,15-hexaene, Tricyclo[8.2.2.2(4,7)]hexadeca-1(12),4,6,10,13,15-hexaene
P1165-1G
TCIAP1165-1GEA 93.5 EUR InStock
TCIAP1165-1G
[2.2]-Paracyclophane ≥99.0% (par GC)
[2.2]-Paracyclophane
Formule: C₁₆H₁₆
MW: 208,3 g/mol
Point d'ébullition: 321 °C (1013 hPa)
Densité: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003707
Numéro CAS: 1633-22-3
EINECS: 216-644-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=70f3307d309fe3e5a3ec9d0d7e152edfe2944eb7&vid=70f3307d309fe3e5a3ec9d0d7e152edfe2944eb7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité