Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle (PGMEA) ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

P1171-500ML
TCIAP1171-500MLEA 20.9 EUR InStock
TCIAP1171-500ML
Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle (PGMEA) ≥98.0% (par GC)
Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle (PGMEA)


Formule: C₆H₁₂O₃
Point d'ébullition: 146°C
Point de fusion: –67 °C
Densité: 0,968 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 47°C
Numéro MDL: MFCD00038500
Numéro CAS: 108-65-6
EINECS: 203-603-9
ONU: 3271
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=85554b5ffcb3c51a81d6cfaf3e25fc5319d17d1c&vid=85554b5ffcb3c51a81d6cfaf3e25fc5319d17d1c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité