Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(Phenylthiomethyl)trimethylsilane ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Phenyl Trimethylsilylmethyl sulphide, Phenylthio(trimethylsilyl)methane, Trimethyl(phenylthiomethyl)silane

P1172-5ML
TCIAP1172-5MLEA 306 EUR InStock
TCIAP1172-5ML
(Phenylthiomethyl)trimethylsilane ≥98.0% (par GC)
(Phenylthiomethyl)trimethylsilane


Formule: C₁₀H₁₆SSi
MW: 196,38 g/mol
Point d'ébullition: 158°C
Point d'éclair: 39°C
Numéro MDL: MFCD00009838
Numéro CAS: 17873-08-4
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité