Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Phenacyltriphenylphosphonium bromide ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (2-Oxo-2-phenylethyl)triphenylphosphonium bromide

P1182-25G
TCIAP1182-25GEA 86.9 EUR InStock
TCIAP1182-25G
Phenacyltriphenylphosphonium bromide ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Phenacyltriphenylphosphonium bromide


Formule: C₂₆H₂₂BrOP
MW: 461,3301 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011920
Numéro CAS: 6048-29-9
EINECS: 227-945-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=33b9c4b173d12313608f9b795ee4b1f3a1570c82&vid=33b9c4b173d12313608f9b795ee4b1f3a1570c82&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Solubility in Methanol very faint turbidity

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité