Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

ɑ-Pyrone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

P1183-1G
TCIAP1183-1GEA 339 EUR InStock
TCIAP1183-1G
ɑ-Pyrone ≥98.0% (par GC)
alpha-Pyrone


Formule: C₅H₄O₂
Point d'ébullition: 207°C
Point d'éclair: 94°C
Numéro MDL: MFCD00006639
Numéro CAS: 504-31-4
EINECS: 207-990-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité