Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Dimethyl(2R,3R)-2,3-O-(1-phenylethylidene)-L-tartrate

Fournisseur: TCI
Synonyms: (2R,3R)-2,3-O-(1-Phenylethylidene)-L-tartaric Acid Dimethyl Ester, Dimethyl (4R,5R)-2-Methyl-2-phenyl-1,3-dioxolane-4,5-dicarboxylate

P1189-5G
TCIAP1189-5GEA 292 EUR InStock
TCIAP1189-5G
Dimethyl(2R,3R)-2,3-O-(1-phenylethylidene)-L-tartrate
Dimethyl(2R,3R)-2,3-O-(1-phenylethylidene)-L-tartrate


Formule: C₁₄H₁₆O₆
MW: 280,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191680
Numéro CAS: 104333-83-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 54.0 to 58.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité