Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Diisobutyl perylenedicarboxylate (mélange de régioisomères) ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Perylenedicarboxylic acid Diisobutyl ester

P1197-5G
TCIAP1197-5GEA 314 EUR InStock
TCIAP1197-5G
Diisobutyl perylenedicarboxylate (mélange de régioisomères) ≥98.0% (par HPLC)
Diisobutyl perylenedicarboxylate


Formule: C₃₀H₂₈O₄
MW: 452,55 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191681
Numéro CAS: 2744-50-5
EINECS: 220-379-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 % (total of isomers)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité