Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Phthalimidoacetone ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Synonyms: N-Acetonylphthalimide, 1-(N-Phthalimidyl)-2-propanone

P1203-25G
TCIAP1203-25GEA 176 EUR InStock
TCIAP1203-25G
Phthalimidoacetone ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Phthalimidoacetone


Formule: C₁₁H₉NO₃
MW: 203,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD00088346
Numéro CAS: 3416-57-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=91dd41b9652d1599e0ea9ea7d2155f59a9a22287&vid=91dd41b9652d1599e0ea9ea7d2155f59a9a22287&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 121.0 to 125.0 deg-C
Solubility in Acetone almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité