Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,3-Propanedisulphonic acid 50 - 60% dans l'eau

Fournisseur: TCI
Danger

P1204-10G
TCIAP1204-10GEA 66 EUR InStock
TCIAP1204-10G
1,3-Propanedisulphonic acid 50 - 60% dans l'eau
1,3-Propanedisulphonic acid


Formule: C₃H₈O₆S₂
MW: 204,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191482
Numéro CAS: 21668-77-9
ONU: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=086fa07c2795196704c15fcf0a1c1c333cf78927&vid=2ac401bae5b10b1b4c1038195560ba99c4e0408f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 50.0 to 60.0 w/w%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité