Tetrabenzyl pyrophosphate ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Danger
P1223-1G
TCIAP1223-1GEA 82.5 EUR InStock
TCIAP1223-1G
Tetrabenzyl pyrophosphate ≥98.0% (par HPLC)
Tetrabenzyl pyrophosphate
Formule: C₂₈H₂₈O₇P₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00051941
Numéro CAS: 990-91-0
ONU: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=93abdcf02ba91ecfe726df85f4ccc917d6472cf9&vid=93abdcf02ba91ecfe726df85f4ccc917d6472cf9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 60.0 to 64.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité