Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,1,1,2,3,3-Hexafluoro-2-(heptafluoropropoxy)-3-[(trifluorovinyl)oxy]propane ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Perfluoro(5-methyl-3,6-dioxanon-1-ene)

P1226-5G
TCIAP1226-5GEA 268 EUR InStock
TCIAP1226-5G
1,1,1,2,3,3-Hexafluoro-2-(heptafluoropropoxy)-3-[(trifluorovinyl)oxy]propane ≥98.0% (par GC)
1,1,1,2,3,3-Hexafluoro-2-(heptafluoropropoxy)-3-[(trifluorovinyl)oxy]propane


Formule: F₂CCFOCF₂CF(CF₃)O(CF₂)₂CF₃
MW: 432,06 g/mol
Point d'ébullition: 104°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00191479
Numéro CAS: 1644-11-7
EINECS: 216-703-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f1534f764925ec64c5ecc3a21d64f337d67bfdb&vid=0f1534f764925ec64c5ecc3a21d64f337d67bfdb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité