Phthalimidoacetaldehyde diethyl acetal ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(2,2-Diethoxyethyl)isoindoline-1,3-dione, Phthalimidoacetaldehyd Diethylacetal
P1229-25G
TCIAP1229-25GEA 141 EUR InStock
TCIAP1229-25G
Phthalimidoacetaldehyde diethyl acetal ≥95.0% (par GC)
Phthalimidoacetaldehyde diethyl acetal
Formule: C₁₄H₁₇NO₄
MW: 263,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005901
Numéro CAS: 78902-09-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 72.0 to 75.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité