Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Pentaerythritol tetrabenzoate ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

P1230-25G
TCIAP1230-25GEA 19.8 EUR InStock
TCIAP1230-25G
Pentaerythritol tetrabenzoate ≥97.0% (par GC)
Pentaerythritol tetrabenzoate


Formule: C₃₃H₂₈O₈
Numéro MDL: MFCD00020676
Numéro CAS: 4196-86-5
EINECS: 224-079-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 102.0 to 106.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité