Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

9-Phenyl-9-fluorenol ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 9-Hydroxy-9-phenylfluorene, 9-Phenyl-9H-fluoren-9-ol

P1231-5G
TCIAP1231-5GEA 55 EUR InStock
TCIAP1231-5G
9-Phenyl-9-fluorenol ≥98.0% (par HPLC)
9-Phenyl-9-fluorenol


Formule: C₁₉H₁₄O
MW: 258,32 g/mol
Numéro MDL: MFCD00037121
Numéro CAS: 25603-67-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 109.0 to 113.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité