Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Pentafluorophenylethoxydimethylsilane ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Ethoxy(pentafluorophenyl)dimethylsilane, Ethoxydimethylsilylpentafluorobenzene, Dimethylethoxysilylpentafluorobenzene

P1242-1G
TCIAP1242-1GEA 108 EUR InStock
TCIAP1242-1G
Pentafluorophenylethoxydimethylsilane ≥95.0% (par GC)
Pentafluorophenylethoxydimethylsilane


Formule: C₁₀H₁₁F₅OSi
MW: 270,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191684
Numéro CAS: 71338-73-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité