Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Pentadecylmagnesium bromide ∼15% ∼0.4 mol/L dans le THF

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Pentadecylmagnesium bromide

P1251-250G
TCIAP1251-250GEA 335 EUR InStock
TCIAP1251-250G
Pentadecylmagnesium bromide ∼15% ∼0.4 mol/L dans le THF
Pentadecylmagnesium bromide


Formule: C₁₅H₃₁BrMg
MW: 315,62 g/mol
Numéro MDL: MFCD00209607
Numéro CAS: 78887-70-4
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Concentration (sec Butanol method) 15.0 to 17.0%

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité