Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Diethyl-1-pyrrolidinemethylphosphonate ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

P1258-5G
TCIAP1258-5GEA 63.8 EUR InStock
TCIAP1258-5G
Diethyl-1-pyrrolidinemethylphosphonate ≥95.0% (par GC)
Diethyl-1-pyrrolidinemethylphosphonate


Formule: C₉H₂₀NO₃P
MW: 221,24 g/mol
Point d'éclair: 103°C
Numéro MDL: MFCD00040516
Numéro CAS: 51868-96-3
EINECS: 257-488-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité