Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(3-Chloropropyl)benzène ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Chloro-3-phenylpropane, 3-Phenylpropyl chloride, 3-Phenylpropyl Chloride

P1262-25G
TCIAP1262-25GEA 28.6 EUR InStock
TCIAP1262-25G
(3-Chloropropyl)benzène ≥97.0% (par GC)
(3-Chloropropyl)benzène


Formule: ClH₂CCH₂CH₂(C₆H₅)
MW: 154,64 g/mol
Point d'ébullition: 219°C
Point de fusion: –27 °C
Densité: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 87°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001001
Numéro CAS: 104-52-9
EINECS: 203-210-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=72a6eae9a7bad478e80412f5154ff8e8193a4166&vid=df177c6f1c92f9980018683bc130e7cb8dd40101&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité