Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorodithioformiate de phényle ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Chlorodithioformic acid Phenyl ester

P1266-5G
TCIAP1266-5GEA 92.4 EUR InStock
TCIAP1266-5G
Chlorodithioformiate de phényle ≥97.0% (par GC)
Chlorodithioformiate de phényle


Formule: C₇H₅ClS₂
MW: 188,7 g/mol
Point d'ébullition: 95°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00013429
Numéro CAS: 16911-89-0
ONU: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=017c676986059f5cc8c08bfdda7737b2d6ce61be&vid=017c676986059f5cc8c08bfdda7737b2d6ce61be&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité