Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(S)-Methyl-2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI

P1278-25G
TCIAP1278-25GEA 69.3 EUR InStock
TCIAP1278-25G
(S)-Methyl-2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
(S)-Methyl-2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride


Formule: C₁₀H₁₄ClNO₂
Numéro MDL: MFCD00012489
Numéro CAS: 7524-50-7
EINECS: 231-383-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f91ce40500935fbf2e84b2430232236c21af61d3&vid=921dcab55e79459c20f0aaf1135e12e1b3555c11&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +36.0 to +39.0 deg (C=2, EtOH)
Solubility in Water very faint turbidity

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité