Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Prednisolone acetate ≥97.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention

P1283-5G
TCIAP1283-5GEA 137 EUR InStock
TCIAP1283-5G
Prednisolone acetate ≥97.0% (par HPLC)
Prednisolone acetate


Formule: C₂₃H₃₀O₆
Point de fusion: 238°C
Numéro MDL: MFCD00037710
Numéro CAS: 52-21-1
EINECS: 200-134-1
Merck Index: 14,07721
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Specific rotation [a]20/D +105.0 to +118.0 deg (C=1, Dioxane)
Solubility in hot Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité