Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ethyl-4-phenoxybutyrate ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Phenoxybutyric Acid Ethyl Ester

P1286-25G
TCIAP1286-25GEA 147 EUR InStock
TCIAP1286-25G
Ethyl-4-phenoxybutyrate ≥96.0% (par GC)
Ethyl-4-phenoxybutyrate


Formule: C₁₂H₁₆O₃
MW: 208,26 g/mol
Point d'ébullition: 173°C
Numéro MDL: MFCD01321182
Numéro CAS: 2364-59-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité