Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

18-Pentatriacontanone ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

P1290-25G
TCIAP1290-25GEA 224 EUR InStock
TCIAP1290-25G
18-Pentatriacontanone ≥95.0% (par GC)
18-Pentatriacontanone


Formule: C₃₅H₇₀O
MW: 506,94 g/mol
Point d'ébullition: 345°C
Point de fusion: 89 °C
Densité: 0,84 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00048491
Numéro CAS: 504-53-0
EINECS: 207-993-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f80943a75eab6e9de88623c9b8854f0375fd0288&vid=b2671677a41655746f74377b11ca11563644ed33&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 88.0 to 91.0 deg-C
Solubility in hot Toluene almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité