Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Phényltriméthylsilane ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Trimethyl(phenyl)silane

P1299-25ML
TCIAP1299-25MLEA 99 EUR InStock
TCIAP1299-25ML
Phényltriméthylsilane ≥98.0% (par GC)
Phényltriméthylsilane


Formule: C₉H₁₄Si
MW: 150,3 g/mol
Point d'ébullition: 170°C
Densité: 0,873 g/cm³ (15 °C)
Point d'éclair: 40°C
Numéro MDL: MFCD00008271
Numéro CAS: 768-32-1
EINECS: 212-192-5
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f1834b4a6b9bd171d3b849d517de860983c106d8&vid=f1834b4a6b9bd171d3b849d517de860983c106d8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité