Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

α-Phenylcinnamic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

P1300-25G
TCIAP1300-25GEA 292 EUR InStock
TCIAP1300-25G
α-Phenylcinnamic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
α-Phenylcinnamic acid


Formule: C₁₅H₁₂O₂
Numéro MDL: MFCD00004252
Numéro CAS: 91-48-5
EINECS: 202-069-4
Merck Index: 14,07281
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=01b90d0624dd767880510972fa9af56107f62f09&vid=01b90d0624dd767880510972fa9af56107f62f09&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 172.0 to 176.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité