Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cinchophène ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

P1301-25G
TCIAP1301-25GEA 80.3 EUR InStock
TCIAP1301-25G
Cinchophène ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Cinchophène


Formule: C₁₆H₁₁NO₂
MW: 249,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006750
Numéro CAS: 132-60-5
EINECS: 205-067-1
Merck Index: 14,02288
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32e4417c451b4a1db134627b0d923087ec6ebd78&vid=32e4417c451b4a1db134627b0d923087ec6ebd78&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 213.0 to 219.0 deg-C
Solubility in 1mol/L NaOH almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité